Stampa…
Alluminio cloruro, anidro 99%, in granuli, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
195780010 195785000
ACRO195780010EA 47.6 EUR
ACRO195780010 ACRO195785000
Alluminio cloruro, anidro 99%, in granuli, extra puro
Alluminio cloruro
Formula: AlCl₃
Punto di ebollizione: 180 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 194 °C
Densità: 2,44 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003422
CAS Number: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to grey Granules
Titration Argentometric ≥98.5 %
Aluminium (Al) ≤150 ppm (free Al)
Chromium (Cr) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)