Stampa…
(R)-(-)-2-Chloromandelic acid ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L19586.03 L19586.06 L19586.14
L19586.03EA 24.8 EUR
L19586.03 L19586.06 L19586.14
(R)-(-)-2-Chloromandelic acid ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Chloromandelic acid
Purity: 99+% CAS No.: 52950-18-2 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.60 Melting Point: 119-121° Beilstein Reference: 2693370
Formula: C₈H₇ClO₃
Punto di fusione: 119…121 °C
Densità: 1,48
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798429
CAS Number: 52950-18-2
EINECS: 444-040-0