Tributyl phosphite ≥94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Tri-n-butylphosphite
Purity: 94%
CAS No.: 102-85-2
Molecular Formula: C12H27O3P
Formula Weight: 250.32
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4320
Melting Point: -80°
Boiling Point: 125-128°/10mm
Beilstein Reference: 1703866
MDL No.: MFCD00009437
Formula:
C₁₂H₂₇O₃P Punto di ebollizione: 125…128 °C (10 mmHg) Punto di fusione: –80 °C Densità: 0,915 Flash Pt: 82 °C (179 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009437 CAS Number: 102-85-2 EINECS: 203-061-3 |