Ethylene glycol monoisopropyl ether ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 109-59-1
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4100
Melting Point: -60°
Boiling Point: 143°
Beilstein Reference: 1732184
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00002866
Formula:
C₅H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 143 °C Punto di fusione: –60 °C Densità: 0,903 Flash Pt: 45 °C (113 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002866 CAS Number: 109-59-1 EINECS: 203-685-6 UN: 3271 ADR: 3,III |