Stampa…
Butandiol glicidil etere 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Araldite RD-2
L12632.09 L12632.18
L12632.09EA 59.8 EUR
L12632.09 L12632.18
Butandiol glicidil etere 96%
Butandiol glicidil etere
Purity: 96% CAS No.: 2425-79-8 Molecular Formula: C10H18O4 Formula Weight: 202.25 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.4550 Boiling Point: 157-158°/11mm Beilstein Reference: 115238 MDL No.: MFCD00005146
Formula: C₁₀H₁₈O₄
Peso molecolare: 202,25 g/mol
Punto di ebollizione: 157…158 °C (11 mmHg)
Densità: 1,049
Flash Pt: 140 °C (284 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005146
CAS Number: 2425-79-8
EINECS: 219-371-7