Stampa…
Phthalamic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Carbamoylbenzoic acid
L12432.06 L12432.14
L12432.06EA 52.5 EUR
L12432.06 L12432.14
Phthalamic acid ≥99%
Phthalamic acid
Purity: 99% CAS No.: 88-97-1 Molecular Formula: C8H7NO3 Formula Weight: 165.15 Melting Point: 140-143° Beilstein Reference: 1868205
Formula: C₈H₇NO₃
Peso molecolare: 165.15 g/mol
Punto di fusione: 140…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025476
CAS Number: 88-97-1
EINECS: 201-871-1