(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 106-92-3
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 47°(134°F)
Refractive Index: 1.4350
Odour: Ether-like
Melting Point: -100°
Boiling Point: 50-51°/15mm
Beilstein Reference: 105871
UN No.: 2219
MDL No.: MFCD00005143
Formula:
C₆H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 50…51 °C (15 mmHg) Punto di fusione: –100 °C Densità: 0,967 Flash Pt: 47 °C (134 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005143 CAS Number: 106-92-3 EINECS: 203-442-4 UN: 2219 ADR: 3,III |