Sodium methanesulphinate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methanesulphinic acid, sodium salt
Purity: 95%
CAS No.: 20277-69-4
Molecular Formula: CH3NaO2S
Formula Weight: 102.09
Melting Point: 227-230°
Beilstein Reference: 3565430
Formula:
CH₃NaO₂S Peso molecolare: 102.09 g/mol Punto di fusione: 227…230 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040392 CAS Number: 20277-69-4 EINECS: 243-669-6 |