(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate ≥97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Oxiran-2-ylmethyl methacrylate, Glycidyl methacrylate
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone monometil etere
Stabilized with 100 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 106-91-2
Molecular Formula: C7H10O3
Formula Weight: 142.16
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: -82°
Boiling Point: 189°
Beilstein Reference: 2506
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005137
Formula:
C₇H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 189 °C Punto di fusione: –82 °C Densità: 1,078 Flash Pt: 83 °C (181 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005137 CAS Number: 106-91-2 EINECS: 203-441-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |