Cyclohexene-1-carbonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Cyclohexene-1-carbonitrile, Cyclohex-1-enecarbonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 1855-63-6
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 85-88°/17mm
Beilstein Reference: 385837
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00013772
Formula:
C₇H₉N Peso molecolare: 107,16 g/mol Punto di ebollizione: 85…88 °C (17 mmHg) Densità: 0,947 Flash Pt: 83 °C (181 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013772 CAS Number: 1855-63-6 EINECS: 217-454-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |