Methyl-2-methylnicotinate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
methyl 2-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 2-methylnicotinate
Purity: 97%
CAS No.: 65719-09-7
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Refractive Index: 1.5165
Boiling Point: 102-104°/10mm
MDL No.: MFCD00051961
Formula:
C₈H₉NO₂ Peso molecolare: 151,16 g/mol Punto di ebollizione: 102…104 °C (10 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051961 CAS Number: 65719-09-7 |