Stampa…
N,N-Diisopropylformamide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L08857.06 L08857.14
L08857.06EA 33.5 EUR
L08857.06 L08857.14
N,N-Diisopropylformamide ≥98%
N,N-Diisopropylformamide
Purity: 98% CAS No.: 2700-30-3 Molecular Formula: C7H15NO Formula Weight: 129.20 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4370 Melting Point: 10-11° Boiling Point: 195-196° Beilstein Reference: 1745406 MDL No.: MFCD00008867
Formula: C₇H₁₅NO
Punto di ebollizione: 195…196 °C
Punto di fusione: 10…11 °C
Densità: 0,889
Flash Pt: 75 °C (167 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008867
CAS Number: 2700-30-3
EINECS: 220-284-1