1,2-Epoxyoctadecane tech. 85%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 85%
CAS No.: 7390-81-0
Molecular Formula: C18H36O
Formula Weight: 268.49
Flash Point: 176°(348°F)
Melting Point: 30-35°
Boiling Point: 146-148°/1mm
Beilstein Reference: 115434
MDL No.: MFCD00005152
Formula:
C₁₈H₃₆O Punto di ebollizione: 146…148 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 30…35 °C Flash Pt: 176 °C (348 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005152 CAS Number: 7390-81-0 EINECS: 230-977-0 |