3-Hydroxypicolinic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 874-24-8
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Melting Point: ca 214° dec.
Beilstein Reference: 118954
Formula:
C₆H₅NO₃ Punto di fusione: ∼ 214 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006294 CAS Number: 874-24-8 EINECS: 212-859-0 |