3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 13788-84-6
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 140-144°
Beilstein Reference: 3330
Formula:
C₁₀H₁₀N₂ Punto di fusione: 140…144 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051752 CAS Number: 13788-84-6 |