3-Aminocrotononitrile mixture E/Z 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 96%
CAS No.: 1118-61-2
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 154°(309°F)
Melting Point: ca 70-75°
Boiling Point: 120°/4mm
Beilstein Reference: 1719815
MDL No.: MFCD00008071
Formula:
C₄H₆N₂ Punto di ebollizione: 120 °C (4 mmHg) Punto di fusione: ∼ 70…75 °C Flash Pt: 154 °C (309 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008071 CAS Number: 1118-61-2 EINECS: 214-266-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |