Stampa…
2-Mercapto-2-thiazoline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Thiazoline-2-Thiol, 4,5-Dihydrothiazole-2-thiol
L04924.22 L04924.36
L04924.22EA 32.5 EUR
L04924.22 L04924.36
2-Mercapto-2-thiazoline ≥98%
2-Mercapto-2-thiazoline
Purity: 98+% CAS No.: 96-53-7 Molecular Formula: C3H5NS2 Formula Weight: 119.21 Melting Point: 103-107° Beilstein Reference: 106332 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00126013
Formula: C₃H₅NS₂
Peso molecolare: 119,21 g/mol
Punto di fusione: 103…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126013
CAS Number: 96-53-7
EINECS: 202-512-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III