N,N-Dimetile-1,3-diaminopropano 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
Purity: 99%
CAS No.: 109-55-7
Molecular Formula: C5H14N2
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4350
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -70°
Boiling Point: 126-128°
Beilstein Reference: 605293
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00008216
Formula:
C₅H₁₄N₂ Punto di ebollizione: 126…128 °C Punto di fusione: –70 °C Densità: 0,818 Flash Pt: 32 °C (89 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008216 CAS Number: 109-55-7 EINECS: 203-680-9 ADR: 8,II |