Stampa…
5,5-Dimethylhydantoin ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 5,5-Dimethylimidazolidine-2,4-dione
L03388.22 L03388.36
L03388.22EA 23.8 EUR
L03388.22 L03388.36
5,5-Dimethylhydantoin ≥97%
5,5-Dimethylhydantoin
Purity: 97% CAS No.: 77-71-4 Molecular Formula: C5H8N2O2 Formula Weight: 128.13 Flash Point: 193°(379°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 2827 MDL No.: MFCD00005266
Formula: C₅H₈N₂O₂
Peso molecolare: 128,13 g/mol
Punto di fusione: 174…178 °C
Flash Pt: 193 °C (379 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005266
CAS Number: 77-71-4
EINECS: 201-051-3