1-Butyl-2-urea 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 592-31-4
Molecular Formula: CH3(CH2)3NHCONH2
Formula Weight: 116.16
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 1744775
Formula:
C₅H₁₂N₂O Punto di fusione: 92…96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007956 CAS Number: 592-31-4 EINECS: 209-748-4 |