Stampa…
Hexaethylene glycol 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diol
L02161.06 L02161.14
L02161.06EA 64 EUR
L02161.06 L02161.14
Hexaethylene glycol 96%
Hexaethylene glycol
Purity: 96% CAS No.: 2615-15-8 Molecular Formula: H(OCH2CH2)6OH Formula Weight: 282.33 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4640 Melting Point: 5-7° Boiling Point: 216-217°/4mm Beilstein Reference: 1638281 MDL No.: MFCD00002877
Formula: C₁₂H₂₆O₇
Peso molecolare: 282,33 g/mol
Punto di ebollizione: 216…217 °C (4 mmHg)
Punto di fusione: 5…7 °C
Densità: 1,123
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002877
CAS Number: 2615-15-8
EINECS: 220-045-1