N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal tech. 90% stabilizzato, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(1,1-Dimethoxyethyl)dimethylamine, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine
Stabilization:
stabilizzata con metanolo 5-10%
Purity: 90%
CAS No.: 18871-66-4
Molecular Formula: C6H15NO2
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4120
Boiling Point: 118-120°
Beilstein Reference: 1420865
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008476
Formula:
C₆H₁₅NO₂ Peso molecolare: 133,19 g/mol Punto di ebollizione: 118…120 °C Densità: 0,911 Flash Pt: 8 °C (46 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008476 CAS Number: 18871-66-4 EINECS: 242-641-0 UN: 1993 ADR: 3,II |