Stampa…
2-Methyl-2-thiazoline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-4,5-dihydrothiazole
L01329.14 L01329.22
L01329.14EA 52.3 EUR
L01329.14 L01329.22
2-Methyl-2-thiazoline ≥97%
2-Methyl-2-thiazoline
Purity: 97% CAS No.: 2346-00-1 Molecular Formula: C4H7NS Formula Weight: 101.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 37°(98°F) Refractive Index: 1.5200 Melting Point: -101° Boiling Point: 144-145° Beilstein Reference: 104274 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005314
Formula: C₄H₇NS
Peso molecolare: 101,17 g/mol
Punto di ebollizione: 144…145 °C
Punto di fusione: –101 °C
Densità: 1,072
Flash Pt: 37 °C (98 °F)
MDL Number: MFCD00005314
CAS Number: 2346-00-1
EINECS: 219-071-6
ADR: 3,III