Stampa…
5-Chloro-2-pyridineboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H52515.MD H52515.03
H52515.MDEA 64.4 EUR
H52515.MD H52515.03
5-Chloro-2-pyridineboronic acid 95%
5-Chloro-2-pyridineboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 652148-91-9 Molecular Formula: C5H5BClNO2 Formula Weight: 157.37 MDL No.: MFCD07368862
Formula: C₅H₅BClNO₂
Peso molecolare: 157,36 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368862
CAS Number: 652148-91-9