Ethyl-2-bromonicotinate 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl 2-bromonicotinate
H52335.MD
H52335.03
H52335.MDEA
96.1
EUR
H52335.MD
H52335.03
Ethyl-2-bromonicotinate 96%
Ethyl-2-bromonicotinate
Purity: 96%
CAS No.: 53087-78-8
Molecular Formula: C8H8BrNO2
Formula Weight: 230.07
MDL No.: MFCD04113825
Formula:
C₈H₈BrNO₂ Peso molecolare: 230,06 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11506200 CAS Number: 53087-78-8 |