4-Hydroxypicolinic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 22468-26-4
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Melting Point: ca 280° dec.
MDL No.: MFCD00521155
Formula:
C₆H₅NO₃ Punto di fusione: ∼ 280 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00521155 CAS Number: 22468-26-4 |