Stampa…
4-Chloropicolinic acid ≥94%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloropyridine-2-carboxylic acid
H32301.03 H32301.09
H32301.03EA 51.9 EUR
H32301.03 H32301.09
4-Chloropicolinic acid ≥94%
4-Chloropicolinic acid
Purity: 94% CAS No.: 5470-22-4 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Melting Point: ca 180° dec. MDL No.: MFCD00191400
Formula: C₆H₄ClNO₂
Peso molecolare: 157,56 g/mol
Punto di fusione: ∼ 180 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191400
CAS Number: 5470-22-4