Stampa…
6-Aminopicolinic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Aminopyridine-2-carboxylic acid
H31861.03 H31861.09
H31861.03EA 48.1 EUR
H31861.03 H31861.09
6-Aminopicolinic acid 95%
6-Aminopicolinic acid
Purity: 95% CAS No.: 23628-31-1 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Odour: Odourless Melting Point: ca 295° dec. MDL No.: MFCD00233711
Formula: C₆H₆N₂O₂
Peso molecolare: 138,13 g/mol
Punto di fusione: ∼ 295 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233711
CAS Number: 23628-31-1