3-Aminoisonicotinic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
H28714.06
H28714.03
H28714.06EA
700
EUR
H28714.06
H28714.03
3-Aminoisonicotinic acid 95%
3-Aminoisonicotinic acid
Purity: 95%
CAS No.: 7579-20-6
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Melting Point: ca 280° dec.
MDL No.: MFCD00137840
Formula:
C₆H₆N₂O₂ Peso molecolare: 138,13 g/mol Punto di fusione: ∼ 280 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00137840 CAS Number: 7579-20-6 |