Stampa…
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
H27575.06 H27575.03
H27575.06EA 168 EUR
H27575.06 H27575.03
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Methyl-6-aminonicotinate
Purity: 97% CAS No.: 36052-24-1 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 158-161° MDL No.: MFCD00797844
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di fusione: 158…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00797844
CAS Number: 36052-24-1