2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,6-Dichloropyridin-3-ylboronic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-boronic acid
H27406.MD
H27406.03
H27406.MDEA
85.1
EUR
H27406.MD
H27406.03
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid 95%
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 148493-34-9
Molecular Formula: C5H4BCl2NO2
Formula Weight: 191.81
MDL No.: MFCD03094989
Formula:
C₅H₄BCl₂NO₂ Peso molecolare: 191,81 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094989 CAS Number: 148493-34-9 |