Stampa…
5-Bromopicolinic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
B25675.06 B25675.14
B25675.06EA 78 EUR
B25675.06 B25675.14
5-Bromopicolinic acid ≥98%
5-Bromopicolinic acid
Purity: 98% CAS No.: 30766-11-1 Molecular Formula: C6H4B2NO2 Formula Weight: 202.01 Melting Point: 173-175° MDL No.: MFCD00234149
Formula: C₆H₄BrNO₂
Peso molecolare: 202,01 g/mol
Punto di fusione: 173…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234149
CAS Number: 30766-11-1