Tallio (I) bromuro 99,999 Metals basis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Thallium bromide
Purity: 99.999%
CAS No.: 7789-40-4
Molecular Formula: TlBr
Formula Weight: 284.28
Physical Form: Powder
Density: 7.5
Melting Point: ca 460°
Solubility: Practically insoluble in water
Merck Reference: 14,9258
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011273
Formula:
BrTl Peso molecolare: 284.29 g/mol Punto di ebollizione: 815 Punto di fusione: ∼460 °C Densità: 7.5 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011273 CAS Number: 7789-40-4 EINECS: 232-163-0 UN: 1707 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,9258 |