Dibenzyl succinate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 103-43-5
Molecular Formula: C18H18O4
Formula Weight: 298.34
Refractive Index: 1.5960
Melting Point: 42-47°
Boiling Point: 245°/15mm
Beilstein Reference: 1916056
MDL No.: MFCD00022034
Formula:
C₁₈H₁₈O₄ Punto di ebollizione: 245 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 42…47 °C Densità: 1,256 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00022034 CAS Number: 103-43-5 EINECS: 203-110-9 |