Stampa…
Glyoxylic acid 50% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Oxoacetic acid
B25149.0B B25149.0I B25149.30
B25149.0BEA 92.6 EUR
B25149.0B B25149.0I B25149.30
Glyoxylic acid 50% (w/w) in soluzione acquosa
Glyoxylic acid
CAS No.: 298-12-4 Molecular Formula: OHCCO2H Formula Weight: 74.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: -93° Boiling Point: 111° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00006958
Formula: C₂H₂O₃
Peso molecolare: 74.04 g/mol
Punto di ebollizione: 111 °C
Punto di fusione: –93 °C
Densità: 1.339
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006958
CAS Number: 298-12-4
EINECS: 206-058-5
UN: 3265
ADR: 8 III