Diethyl phenylphosphonite ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1638-86-4
Molecular Formula: (CH3CH2O)2P(C6H5)
Formula Weight: 198.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₅O₂P Peso molecolare: 198.2 g/mol Punto di ebollizione: 64 °C (0.7 mmHg) Densità: 1.032 Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00009086 CAS Number: 1638-86-4 EINECS: 216-676-7 |