Stampa…
Aminoguanidinium hydrogen carbonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B24696.0E B24696.22 B24696.36
B24696.0EEA 187 EUR
B24696.0E B24696.22 B24696.36
Aminoguanidinium hydrogen carbonate ≥98%
Aminoguanidinium hydrogen carbonate
Purity: 98+% CAS No.: 2582-30-1 Molecular Formula: CH6N4.H2CO3 Formula Weight: 136.11 Melting Point: ca 170° dec. Beilstein Reference: 3569869 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00012949
Formula: C₂H₈N₄O₃
Punto di fusione: ∼ 170 °C (dec.)
Densità: 1,600
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012949
CAS Number: 2582-30-1
EINECS: 219-956-7
ADR: 9,III