Stampa…
Iodosobenzene diacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Iodobenzene diacetate, (Diacetoxyiodo)benzene
B24531.22 B24531.14 B24531.36
B24531.22EA 193 EUR
B24531.22 B24531.14 B24531.36
Iodosobenzene diacetate ≥98%
Iodosobenzene diacetate
Purity: 98+% CAS No.: 3240-34-4 Molecular Formula: C10H11IO4 Formula Weight: 322.10 Melting Point: 159-161° Beilstein Reference: 1879369
Formula: C₁₀H₁₁IO₄
Peso molecolare: 322.1 g/mol
Punto di fusione: 159…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008692
CAS Number: 3240-34-4
EINECS: 221-808-1