Furfurylamine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-(Aminomethyl)furan
Purity: 99%
CAS No.: 617-89-0
Molecular Formula: C5H7NO
Formula Weight: 97.12
Flash Point: 37°(99°F)
Refractive Index: 1.4900
Odour: Amine-like
pH: 11.6
Melting Point: -70°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1614
UN No.: 2526
MDL No.: MFCD00003258
Formula:
C₅H₇NO Peso molecolare: 97,12 g/mol Punto di ebollizione: 145…146 °C Punto di fusione: –70 °C Densità: 1,050 Flash Pt: 37 °C (99 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003258 CAS Number: 617-89-0 EINECS: 210-536-9 UN: 2526 ADR: 3,III |