Tetraethylene glycol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, Tetraglycol
Purity: 99%
CAS No.: 112-60-7
Molecular Formula: O(CH2CH2OCH2CH2OH)2
Formula Weight: 194.23
Flash Point: 193°(379°F)
Refractive Index: 1.4590
Odour: Odourless
pH: 8.5
Melting Point: -4°
Boiling Point: 313-314°
Beilstein Reference: 1634320
MDL No.: MFCD00002879
Formula:
C₈H₁₈O₅ Punto di ebollizione: 313…314 °C Punto di fusione: –4 °C Densità: 1,125 Flash Pt: 193 °C (379 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002879 CAS Number: 112-60-7 EINECS: 203-989-9 |