Stampa…
Diisopropyl phosphonate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Diisopropyl phosphite, Di-i-propylphosphite, Diisopropyl hydrogen phosphite
B23800.14 B23800.22
B23800.14EA 48.7 EUR
B23800.14 B23800.22
Diisopropyl phosphonate ≥98%
Diisopropyl phosphonate
Purity: 98% CAS No.: 1809-20-7 Molecular Formula: C6H15O3P Formula Weight: 166.16 Flash Point: 112°(234°F) Refractive Index: 1.4075 Boiling Point: 72-75°/10mm MDL No.: MFCD00117905
Formula: C₆H₁₅O₃P
Peso molecolare: 166,16 g/mol
Punto di ebollizione: 72…75 °C (10 mmHg)
Densità: 0,990
Flash Pt: 112 °C (234 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00117905
CAS Number: 1809-20-7
EINECS: 217-317-7