Diethyl benzylmalonate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 607-81-8
Molecular Formula: C14H18O4
Formula Weight: 250.29
Flash Point:
Formula:
C₁₄H₁₈O₄ Punto di ebollizione: 162…163 °C (10 mmHg) Densità: 1,069 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009166 CAS Number: 607-81-8 EINECS: 210-142-7 |