Stampa…
Disodium benzene-1,3-disulphonate ≥94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B22811.14 B22811.22 B22811.36
B22811.14EA 21.3 EUR
B22811.14 B22811.22 B22811.36
Disodium benzene-1,3-disulphonate ≥94%
Disodium benzene-1,3-disulphonate
Purity: 94% CAS No.: 831-59-4 Molecular Formula: C6H4Na2O6S2 Formula Weight: 282.20 MDL No.: MFCD00007492
Formula: C₆H₄Na₂O₆S₂
Densità: 1,124
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007492
CAS Number: 831-59-4
EINECS: 212-606-4