Methyl-5-bromonicotinate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 29681-44-5
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Melting Point: 96-98°
MDL No.: MFCD00173668
Formula:
C₇H₆BrNO₂ Punto di fusione: 96…98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00173668 CAS Number: 29681-44-5 |