Methyl-6-methoxynicotinate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 26218-80-4
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: ca 48-53°
MDL No.: MFCD00674130
Formula:
C₈H₉NO₃ Punto di fusione: ∼ 48…53 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00674130 CAS Number: 26218-80-4 |