Ethyl-5-bromonicotinate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 20986-40-7
Molecular Formula: C8H8BrNO2
Formula Weight: 230.07
Melting Point: 39-42°
Boiling Point: 86-92°/0.5mm
MDL No.: MFCD00040366
Formula:
C₈H₈BrNO₂ Punto di ebollizione: 86…92 °C (0,5 mmHg) Punto di fusione: 39…42 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040366 CAS Number: 20986-40-7 |