1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one
B20478.03
B20478.06
B20478.14
B20478.03EA
30.1
EUR
B20478.03
B20478.06
B20478.14
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one ≥98%
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one
Purity: 98%
CAS No.: 321-07-3
Molecular Formula: C10H7F3N2O
Formula Weight: 228.18
Melting Point: 191-195°
Beilstein Reference: 655085
Formula:
C₁₀H₇F₃N₂O Peso molecolare: 228,17 g/mol Punto di fusione: 191…195 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051655 CAS Number: 321-07-3 |