Stampa…
4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B20326.09 B20326.18
B20326.09EA 44.6 EUR
B20326.09 B20326.18
4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride ≥98%
4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 24589-77-3 Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl Formula Weight: 188.61 Melting Point: 252-254° dec. MDL No.: MFCD00039073
Formula: C₇H₉ClN₂O₂
Punto di fusione: 252…254 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039073
CAS Number: 24589-77-3
EINECS: 246-330-0