N,N-Dimethylglycine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(Dimethylamino)acetic acid, (Dimethylamino)acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1118-68-9
Molecular Formula: C4H9NO2
Formula Weight: 103.12
Odour: Odourless
pH: 6-7
Melting Point: 179-183°
Merck Reference: 14,3244
MDL No.: MFCD00004283
Formula:
C₄H₉NO₂ Peso molecolare: 103,12 g/mol Punto di fusione: 179…183 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004283 CAS Number: 1118-68-9 EINECS: 214-267-8 Merck Index: 14,3244 |