(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 56613-80-0
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Melting Point: 76-78°
Beilstein Reference: 2935848
Formula:
C₈H₁₁NO Punto di fusione: 76…78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008062 CAS Number: 56613-80-0 EINECS: 260-287-5 |